Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Brom-3,3-dimethylbutanon 97+%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

OR23786-100G OR23786-10G OR23786-50G
APOSOR23786-100GEA 476 EUR InStock
APOSOR23786-100G APOSOR23786-10G APOSOR23786-50G
1-Brom-3,3-dimethylbutanon 97+%
1-Brom-3,3-dimethylbutanon


Formel: C₆H₁₁BrO
Siedepunkt: 189…192 °C
Melting Pt: –10 °C
Dichte: 1,333 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 75 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000206
CAS-Nummer: 5469-26-1
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge