1-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole hydrobromide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR23795-1G
APOSOR23795-1GEA 161 EUR InStock
APOSOR23795-1G
1-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole hydrobromide
1-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole hydrobromide
Formel: C₈H₁₂N₄·BrH
MW: 245.12 g/mol
Melting Pt: 270…275 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00053026
CAS-Nummer: 132369-02-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge