5-Chlor-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-sulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR23929-250MG
APOSOR23929-250MGEA 27.7 EUR InStock
APOSOR23929-250MG
5-Chlor-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-sulfonamid
5-Chlor-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-sulfonamid
Formel: C₅H₈ClN₃O₂S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00105874
CAS-Nummer: 88398-46-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge