Ethyl-4-(chlorosulphonyl)-2,5-dimethyl-3-furoate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR2413-1G OR2413-250MG
APOSOR2413-1GEA 386 EUR InStock
APOSOR2413-1G APOSOR2413-250MG
Ethyl-4-(chlorosulphonyl)-2,5-dimethyl-3-furoate
Ethyl-4-(chlorosulphonyl)-2,5-dimethyl-3-furoate
Formel: C₉H₁₁ClO₅S
Siedepunkt: 110…114 °C/0,05mmHg
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01934807
CAS-Nummer: 306936-32-3
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge