2-Chloro-5-nitro-N-(4-pyridyl)benzamide 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR24163-250MG
APOSOR24163-250MGEA 71.2 EUR InStock
APOSOR24163-250MG
2-Chloro-5-nitro-N-(4-pyridyl)benzamide 98+%
2-Chloro-5-nitro-N-(4-pyridyl)benzamide
Formel: C₁₂H₈ClN₃O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00121849
CAS-Nummer: 313516-66-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge