5-Chlor-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR24171-1G
APOSOR24171-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR24171-1G
5-Chlor-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd
5-Chlor-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd
Formel: C₉H₁₁ClN₂O
MW: 158.59 g/mol
MDL Number: MFCD00052538
CAS-Nummer: 27006-76-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge