Methyl-3-amino-5-phenyl-2-thiophencarboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR24261-25G
APOSOR24261-25GEA 145 EUR InStock
APOSOR24261-25G
Methyl-3-amino-5-phenyl-2-thiophencarboxylat
Methyl-3-amino-5-phenyl-2-thiophencarboxylat
Formel: C₁₂H₁₁NO₂S
MW: 233.2862 g/mol
Melting Pt: 145…149 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00068161
CAS-Nummer: 100063-22-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge