Ethyl 1-methyl-5-(1H-pyrrol-1-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR24264-250MG
APOSOR24264-250MGEA 128 EUR InStock
APOSOR24264-250MG
Ethyl 1-methyl-5-(1H-pyrrol-1-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl 1-methyl-5-(1H-pyrrol-1-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₃N₃O₂
Melting Pt: 87 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052539
CAS-Nummer: 175137-01-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge