Methyl 3-chloro-4-methylthiophene-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR24319-5G
APOSOR24319-5GEA 58 EUR InStock
APOSOR24319-5G
Methyl 3-chloro-4-methylthiophene-2-carboxylate
Methyl 3-chloro-4-methylthiophene-2-carboxylate
Formel: C₇H₇ClO₂S
MW: 190.647 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052072
CAS-Nummer: 175137-11-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge