3-Chloro-4-methylthiophene-2-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR24320-100MG
APOSOR24320-100MGEA 46.4 EUR InStock
APOSOR24320-100MG
3-Chloro-4-methylthiophene-2-carbohydrazide
3-Chloro-4-methylthiophene-2-carbohydrazide
Formel: C₆H₇ClN₂OS
MW: 190.651 g/mol
Melting Pt: 130…132 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00068136
CAS-Nummer: 175137-12-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge