1-(3-Phenyl-[1,2,4]-thiadiazol-5-yl)piperazine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR24470-1G
APOSOR24470-1GEA 184 EUR InStock
APOSOR24470-1G
1-(3-Phenyl-[1,2,4]-thiadiazol-5-yl)piperazine
1-(3-Phenyl-[1,2,4]-thiadiazol-5-yl)piperazine
Formel: C₁₂H₁₄N₄S
Melting Pt: 93…94 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00115115
CAS-Nummer: 306935-14-8
UN: 3259
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge