1,4-Diiod-2,5-dimethoxybenzol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR2448-1G
APOSOR2448-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR2448-1G
1,4-Diiod-2,5-dimethoxybenzol
1,4-Diiodo-2,5-dimethoxybenzene
Formel: C₈H₈I₂O₂
MDL Number: MFCD00461369
CAS-Nummer: 51560-21-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge