3-Bromcarbazol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR24631-25G
APOSOR24631-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR24631-25G
3-Bromcarbazol
3-Bromocarbazole
Formel: C₁₂H₈BrN
Melting Pt: 196…201 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00222621
CAS-Nummer: 1592-95-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge