3-Benzothiazol-2-ylpropionic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR2471-1G
APOSOR2471-1GEA 145 EUR InStock
APOSOR2471-1G
3-Benzothiazol-2-ylpropionic acid
3-Benzothiazol-2-ylpropionic acid
Formel: C₁₀H₉NO₂S
Melting Pt: 108…110 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01764690
CAS-Nummer: 29198-86-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge