N-(Fur-2-ylmethyl)-4-methylaniline
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR24759-100MG
APOSOR24759-100MGEA 75.4 EUR InStock
APOSOR24759-100MG
N-(Fur-2-ylmethyl)-4-methylaniline
N-(Fur-2-ylmethyl)-4-methylaniline
Formel: C₁₂H₁₃NO
MW: 187.238 g/mol
Siedepunkt: 155…157 °C (10 mm Hg)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00830575
CAS-Nummer: 3139-27-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge