4-(4-Benzylpiperazino)benzenecarbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR2478-250MG
APOSOR2478-250MGEA 69.6 EUR InStock
APOSOR2478-250MG
4-(4-Benzylpiperazino)benzenecarbaldehyde
4-(4-Benzylpiperazino)benzenecarbaldehyde
Formel: C₁₈H₂₀N₂O
Melting Pt: 73…75 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01765492
CAS-Nummer: 166438-88-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge