Ethyl 5-methyl-3-(methylthio)-4,4-dioxo-4,5-dihydro-4lambda~6~-benzo[c]thieno[3,4-e][1,2]thiazine-1-
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR25277-1G OR25277-5G
APOSOR25277-1GEA 87 EUR InStock
APOSOR25277-1G APOSOR25277-5G
Ethyl 5-methyl-3-(methylthio)-4,4-dioxo-4,5-dihydro-4lambda~6~-benzo[c]thieno[3,4-e][1,2]thiazine-1-
Ethyl 5-methyl-3-(methylthio)-4,4-dioxo-4,5-dihydro-4lambda~6~-benzo[c]thieno[3,4-e][1,2]thiazine-1-
Formel: C₁₅H₁₅NO₄S₃
MW: 369.479 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00085073
CAS-Nummer: 175276-42-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge