(4,5-Dichloro-1H-imidazol-1-yl)methyl (4-chlorophenyl)carbamate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR25372-250MG
APOSOR25372-250MGEA 111 EUR InStock
APOSOR25372-250MG
(4,5-Dichloro-1H-imidazol-1-yl)methyl (4-chlorophenyl)carbamate
(4,5-Dichloro-1H-imidazol-1-yl)methyl (4-chlorophenyl)carbamate
Formel: C₁₁H₈Cl₃N₃O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00114451
CAS-Nummer: 650592-36-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge