2,2-Dimethyl-2H-chromene-6-carbonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR25515-1G
APOSOR25515-1GEA 393 EUR InStock
APOSOR25515-1G
2,2-Dimethyl-2H-chromene-6-carbonitrile 97%
2,2-Dimethyl-2H-chromene-6-carbonitrile
Formel: C₁₂H₁₁NO
Melting Pt: 45…49 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00084978
CAS-Nummer: 33143-29-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge