Kaliummethylmalonat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR25586-100G OR25586-250G OR25586-500G
APOSOR25586-100GEA 34.8 EUR InStock
APOSOR25586-100G APOSOR25586-250G APOSOR25586-500G
Kaliummethylmalonat 98%
Kaliummethylmalonat
Formel: C₄H₅KO₄
Melting Pt: 198…205 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014021
CAS-Nummer: 38330-80-2
EINECS: 253-886-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge