3,6-Dichlor-4-methylpyridazin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR25616-1G
APOSOR25616-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR25616-1G
3,6-Dichlor-4-methylpyridazin
3,6-Dichloro-4-methylpyridazine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
Siedepunkt: 149…151 °C/21mmHg
Melting Pt: 86…88 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00006465
CAS-Nummer: 19064-64-3
EINECS: 242-794-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge