Diethyl 1-benzylpyrrolidine-2,5-dicarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR25711-250MG
APOSOR25711-250MGEA 40.6 EUR InStock
APOSOR25711-250MG
Diethyl 1-benzylpyrrolidine-2,5-dicarboxylate
Diethyl 1-benzylpyrrolidine-2,5-dicarboxylate
Formel: C₁₇H₂₃NO₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00830964
CAS-Nummer: 17740-40-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge