4-Chloro-N-ethyl-6-(1-phenyl-1H-indol-3-yl)-1,3,5-triazin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR25770-10MG
APOSOR25770-10MGEA 43.5 EUR InStock
APOSOR25770-10MG
4-Chloro-N-ethyl-6-(1-phenyl-1H-indol-3-yl)-1,3,5-triazin-2-amine
4-Chloro-N-ethyl-6-(1-phenyl-1H-indol-3-yl)-1,3,5-triazin-2-amine
Formel: C₁₉H₁₆ClN₅
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00123281
CAS-Nummer: 500587-39-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge