(Diphenylphosphoryl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR25804-250MG
APOSOR25804-250MGEA 98.6 EUR InStock
APOSOR25804-250MG
(Diphenylphosphoryl)methanol
(Diphenylphosphoryl)methanol
Formel: C₁₃H₁₃O₂P
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00087496
CAS-Nummer: 884-74-2
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge