3-Hydroxythiophene-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR2594-250MG
APOSOR2594-250MGEA 171 EUR InStock
APOSOR2594-250MG
3-Hydroxythiophene-2-carboxylic acid
3-Hydroxythiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₅H₄O₃S
Melting Pt: 106…108 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09414719
CAS-Nummer: 5118-07-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge