1,2-Benzisoxazol-3-amin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR25956-100MG
APOSOR25956-100MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR25956-100MG
1,2-Benzisoxazol-3-amin 98%
1,2-Benzisoxazol-3-amin
Formel: C₇H₆N₂O
Melting Pt: 110 - 112 °C
MDL Number: MFCD03407353
CAS-Nummer: 36216-80-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge