4-Methylthiazole-2-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR2596-1G
APOSOR2596-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR2596-1G
4-Methylthiazole-2-carboxylic acid 95%
4-Methylthiazole-2-carboxylic acid
Formel: C₅H₅NO₂S
Melting Pt: 90…92 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD07377486
CAS-Nummer: 14542-16-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge