3-(2-Methylpyrimidin-4-yl)benzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR25988-250MG
APOSOR25988-250MGEA 290 EUR InStock
APOSOR25988-250MG
3-(2-Methylpyrimidin-4-yl)benzenesulphonyl chloride
3-(2-Methylpyrimidin-4-yl)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₁₁H₉ClN₂O₂S
Melting Pt: 174…175 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03659718
CAS-Nummer: 465514-07-2
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge