2-Bromo-1-(3-methylbenzo[b]thiophen-2-yl)ethan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR26021-250MG
APOSOR26021-250MGEA 87 EUR InStock
APOSOR26021-250MG
2-Bromo-1-(3-methylbenzo[b]thiophen-2-yl)ethan-1-one
2-Bromo-1-(3-methylbenzo[b]thiophen-2-yl)ethan-1-one
Formel: C₁₁H₉BrOS
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00173793
CAS-Nummer: 118337-33-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge