cis-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-cyclopentanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR2627-1G
APOSOR2627-1GEA 142 EUR InStock
APOSOR2627-1G
cis-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-cyclopentanecarboxylic acid
cis-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-cyclopentanecarboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₉NO₄
Melting Pt: 90…94 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00800539
CAS-Nummer: 136315-70-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge