Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-Chlor-4-nitroanilin 97%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

OR2640-5G
APOSOR2640-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR2640-5G
3-Chlor-4-nitroanilin 97%
3-Chloro-4-nitroaniline
Delivery of this item to mainland UK is £40, additional charge will be added at order confirmation stage by our sales team.


Formel: C6H5ClN2O2
MW: 172.57 g/mol
Melting Pt: 157…161 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00085922
CAS-Nummer: 825-41-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge