6-Amino-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinonhydrat
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR2651-5G
APOSOR2651-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR2651-5G
6-Amino-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinonhydrat
4-Amino-6-hydroxy-2-mercaptopyrimidine hydrate
Formel: C₄H₅N₃OS·xH₂O
MW: 143.17 g/mol (anhy)
Melting Pt: >300 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052384
CAS-Nummer: 65802-56-4
EINECS: 213-722-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge