Methylchinoxalin-6-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR26804-10G
APOSOR26804-10GEA 92.8 EUR InStock
APOSOR26804-10G
Methylchinoxalin-6-carboxylat
Methylchinoxalin-6-carboxylat
Formel: C₁₀H₈N₂O₂
Melting Pt: 101…102 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00102618
CAS-Nummer: 23088-23-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge