Ethyl-β-alaninathydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR26826-10G
APOSOR26826-10GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR26826-10G
Ethyl-β-alaninathydrochlorid
Ethyl-3-aminopropanoate hydrochloride
Formel: C₅H₁₁NO₂·HCl
Melting Pt: 67…72 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012909
CAS-Nummer: 4244-84-2
EINECS: 224-203-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge