4-Chloro-2-[(dimethylhydrazono)methyl]phenol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR26981-250MG
APOSOR26981-250MGEA 52.2 EUR InStock
APOSOR26981-250MG
4-Chloro-2-[(dimethylhydrazono)methyl]phenol
4-Chloro-2-[(dimethylhydrazono)methyl]phenol
Formel: C₉H₁₁ClN₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00662300
CAS-Nummer: 284489-44-7
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge