2,6-Dichloro-4-isocyanatopyridine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR27051-1G
APOSOR27051-1GEA 125 EUR InStock
APOSOR27051-1G
2,6-Dichloro-4-isocyanatopyridine
2,6-Dichloro-4-isocyanatopyridine
When melted, may contain small amount of sediment.
Formel: C₆H₂Cl₂N₂O
Siedepunkt: 105…108 °C
Melting Pt: 25,8…26.8 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00052828
CAS-Nummer: 159178-03-7
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge