3-Phenyl-5-isoxazolone
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR27082-1G
APOSOR27082-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR27082-1G
3-Phenyl-5-isoxazolone
3-Phenyl-5-isoxazolone
Formel: C₉H₇NO₂
MW: 161.1574 g/mol
Melting Pt: 150…154 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003158
CAS-Nummer: 1076-59-1
EINECS: 214-064-4
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge