5-Chloro-2-hydroxy-4,6-dimethylnicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR27087-1G
APOSOR27087-1GEA 133 EUR InStock
APOSOR27087-1G
5-Chloro-2-hydroxy-4,6-dimethylnicotinonitrile
5-Chloro-2-hydroxy-4,6-dimethylnicotinonitrile
Formel: C₈H₇ClN₂O
MW: 182.61 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052652
CAS-Nummer: 23819-92-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge