1-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR2715-1G
APOSOR2715-1GEA 201 EUR InStock
APOSOR2715-1G
1-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
1-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₅N₃O₂
Melting Pt: 108…109 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07021590
CAS-Nummer: 956614-59-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge