4-Methyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR27304-1G
APOSOR27304-1GEA 135 EUR InStock
APOSOR27304-1G
4-Methyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazin-2-amine
4-Methyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazin-2-amine
Formel: C₅H₈N₄S
Melting Pt: 152 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00052777
CAS-Nummer: 27622-90-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge