4-(1-Adamantyl)-6-amino-1,3,5-trazin-2-ol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR27324-1G
APOSOR27324-1GEA 248 EUR InStock
APOSOR27324-1G
4-(1-Adamantyl)-6-amino-1,3,5-trazin-2-ol
4-(1-Adamantyl)-6-amino-1,3,5-trazin-2-ol
Formel: C₁₃H₁₈N₄O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078504
CAS-Nummer: 151250-94-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge