2-Amino-2-thioxoethyl pivalate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR27343-1G
APOSOR27343-1GEA 74.1 EUR InStock
APOSOR27343-1G
2-Amino-2-thioxoethyl pivalate
2-Amino-2-thioxoethyl pivalate
Formel: C₇H₁₃NO₂S
Melting Pt: 84…85 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00204238
CAS-Nummer: 175204-79-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge