3-Hydroxy-7-methyl-1,2-benzisoxazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR27361-50MG
APOSOR27361-50MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR27361-50MG
3-Hydroxy-7-methyl-1,2-benzisoxazole 97%
3-Hydroxy-7-methyl-1,2-benzisoxazole
Formel: C₈H₇NO₂
Melting Pt: 155…157 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00104669
CAS-Nummer: 36238-83-2
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge