Ethyl quinoxaline-6-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR2746-250MG
APOSOR2746-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR2746-250MG
Ethyl quinoxaline-6-carboxylate
Ethyl quinoxaline-6-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₀N₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09998746
CAS-Nummer: 6924-72-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge