Ethyl 5-Nitrobenzofuran-2-Carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR2755-1G
APOSOR2755-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR2755-1G
Ethyl 5-Nitrobenzofuran-2-Carboxylat
Ethyl-5-nitrobenzofuran-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₉NO₅
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00275272
CAS-Nummer: 69604-00-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge