5-Aminobenzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR27567-1G
APOSOR27567-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR27567-1G
5-Aminobenzimidazole
5-Aminobenzimidazole
Formel: C₇H₇N₃
Melting Pt: 163…168 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00465258
CAS-Nummer: 934-22-5
EINECS: 213-279-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge