6-Aminouracil
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR27848-100G
APOSOR27848-100GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR27848-100G
6-Aminouracil
6-Aminouracil
Formel: C₄H₅N₃O₂
Melting Pt: >360 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00068470
CAS-Nummer: 873-83-6
EINECS: 212-854-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge