4-Amino-N-methylbenzamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR2810-10KG
APOSOR2810-10KGEA 0 EUR InStock
APOSOR2810-10KG
4-Amino-N-methylbenzamid 98%
4-Amino-N-methylbenzamid
Formel: C₈H₁₀N₂O
Melting Pt: 181 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00665792
CAS-Nummer: 6274-22-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge