Isochinolin-4-amin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR2818-1G OR2818-5G
APOSOR2818-1GEA 36.4 EUR InStock
APOSOR2818-1G APOSOR2818-5G
Isochinolin-4-amin
Isochinolin-4-amin
Formel: C₉H₈N₂
Melting Pt: 107…113 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00034752
CAS-Nummer: 23687-25-4
EINECS: 245-823-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge