3-Benzyl-5-[(benzyloxy)methyl]-2-phenyl-1,3-oxazolidine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR28271-25MG
APOSOR28271-25MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR28271-25MG
3-Benzyl-5-[(benzyloxy)methyl]-2-phenyl-1,3-oxazolidine
3-Benzyl-5-[(benzyloxy)methyl]-2-phenyl-1,3-oxazolidine
Formel: C₂₄H₂₅NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01566985
CAS-Nummer: 680214-37-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge